Läs mer
2-Bensoylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30339522
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30339522 1 g
1 options
Produktkod. 30339522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2083451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzoylbenzoic Acid
CAS 85-52-9
Molekylformel C14H10O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Carboxybenzophenone, Benzophenone-2-carbonic Acid, Benzophenone-2-carboxylic Acid, NSC 6646, Ortho-benzoylbenzoic Acid, SKP 10A, SKP 10AT, o-Benzoylbenzoic Acid, o-Carboxybenzophenone, 2-Benzoquinonecarboxylic Acid, o-Benzoylbenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-12(11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 2-benzoylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Formel vikt 226.063