Läs mer
2-Bensoylnaftalen, 98 %
Produktkod. 11429286
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429286 5 g 5g
11419286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18121.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 644-13-3 | C17H12O | 232,28 g/mol
2-bensoylnaftalen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-bensoylnaftalen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i het metanol
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 644-13-3
Molekylformel C17H12O
Molekylvikt (g/mol) 232.28
MDL-nummer MFCD00004106
InChI-nyckel SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl ketone, 2-benzonaphthone, naphthalen-2-yl phenyl methanone, methanone, 2-naphthalenylphenyl, 2'-benzonaphthone, ketone, 2-naphthyl phenyl, 2-naphthylphenylketone, beta-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl methanone
PubChem CID 69516
IUPAC-namn naftalen-2-yl(fenyl)metanon
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzoylnaphthalene
Smältpunkt 80 °C till 82 °C
Kokpunkt 216 °C till 216 °C (7 mmHg)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i het metanol.
Formel vikt 232.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.