Läs mer
2-Benzoyloxy-4,6-dihydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzoyloxy-4,6-dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 32292-78-7 |
| Molekylformel | C14H10O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 2-Benzoate, 2-(Benzoyloxy)-4,6-dihydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O5/c15-8-11-12(17)6-10(16)7-13(11)19-14(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H |
| LEDER | Oc1cc(O)c(C=O)c(OC(=O)c2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | (2-formyl-3,5-dihydroxyphenyl) benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.23 |
| Formel vikt | 258.0528 |