Läs mer
2-Benzoylpyridin, 99+%
Produktkod. 10775551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10775551 100 g Glasflaska 100g
10152320 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10775551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105801000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 91-02-1 | C12H9NO | 183,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-02-1
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD00006300
InChI-nyckel GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylpyridine, phenyl pyridin-2-yl methanone, phenyl 2-pyridyl ketone, methanone, phenyl-2-pyridinyl, pyridine, 2-benzoyl, 2-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 2-pyridyl, phenyl 2-pyridinyl methanone, phenyl-a-pyridylketone, phenyl 2-pyridyl methanone
PubChem CID 7038
IUPAC-namn fenyl(pyridin-2-yl)metanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzoylpyridine
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 42,0 °C till 44,0 °C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 317,0 °C
Flampunkt 150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CO(C5H4N)
Kvantitet 100 g
Beilstein 21, 330
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 183.21
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallina bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.