Läs mer
2-Bensoylpyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl(pyridin-2-yl)methanone |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H |
| Formel vikt | 183.0684 |