Läs mer
2-Benzoylpyrrol, TRC
Produktkod. 30338716
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30338716 500 mg
1 options
Produktkod. 30338716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB122800500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzoylpyrrole
CAS 7697-46-3
Molekylformel C11 H9 N O
Kvantitet 500 mg
Synonym Pyrrol-2-yl Phenyl Ketone, Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone, 2-Benzoyl-1H-pyrrole
InChI formel InChI=1S/C11H9NO/c13-11(10-7-4-8-12-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12H
LEDER O=C(c1ccccc1)c2ccc[nH]2
IUPAC-namn fenyl(1H-pyrrol-2-yl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 171.2
Formel vikt 171.0684