missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Benzoylpyrrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzoylpyrrole |
| CAS | 7697-46-3 |
| Molekylformel | C11 H9 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyrrol-2-yl Phenyl Ketone, Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone, 2-Benzoyl-1H-pyrrole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO/c13-11(10-7-4-8-12-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12H |
| LEDER | O=C(c1ccccc1)c2ccc[nH]2 |
| IUPAC-namn | fenyl(1H-pyrrol-2-yl)metanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.2 |
| Formel vikt | 171.0684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?