missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Benzoylthio)-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzoylthio)-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 23094-01-1 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (Benzoylthio)-acetic Acid Ethyl Ester, Thio-benzoic Acid S-Ester with Ethyl Mercaptoacetate, Mercapto-acetic Acid Ethyl Ester Benzoate, Ethyl 2-(Benzoylthio)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN2/c15-14-16-12-9-5-4-8-11(12)13(17-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| LEDER | Clc1nc(c2ccccc2)c3ccccc3n1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-phenylquinazoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.688 |
| Formel vikt | 240.045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?