Läs mer
2-Benzoylthiophene, 98%
Produktkod. 11319679
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319679 5 g 5g
11499902 10 g 10g
11409912 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12036.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135-00-2 | C11H8OS | 188.244 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-00-2
Molekylformel C11H8OS
Molekylvikt (g/mol) 188.244
MDL-nummer MFCD00022495
InChI-nyckel DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylthiophene, phenyl thiophen-2-yl methanone, phenyl 2-thienyl ketone, methanone, phenyl-2-thienyl, ketone, phenyl 2-thienyl, phenyl 2-thienyl methanone, 2-thienyl phenyl ketone, .alpha.-benzoylthiophene, phenyl-thiophen-2-yl-methanone, 2-benzoyl thiophene
PubChem CID 67262
IUPAC-namn fenyl(tiofen-2-yl)metanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzoylthiophene
Smältpunkt 55°C to 57°C
Kokpunkt 124°C to 126°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3929
Formel vikt 188.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.