Läs mer
2-Benzyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-Carboxylic Acid |
| CAS | 54329-48-5 |
| Molekylformel | C17H17NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO2/c19-17(20)16-10-14-8-4-5-9-15(14)12-18(16)11-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,16H,10-12H2,(H,19,20) |
| LEDER | OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1Cc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-benzyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vikt | 267.1259 |