Läs mer
2-Benzyl-1,3-dioxolane, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10541144 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10541144 25 g Glass bottle 25g
10157243 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10541144 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388680250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 101-49-5
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
MDL-nummer MFCD00003215
InChI-nyckel SSZACLYPEFCREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7562
IUPAC-namn 2-benzyl-1,3-dioxolane
LEDER C1COC(O1)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyl-1, 3-dioxolane
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0850g/mL, 1.085
Kokpunkt 115°C to 120°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 108°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5200 to 1.522
Kvantitet 25 g
Synonym 2-benzyldioxolan, 1,3-dioxolane, 2-phenylmethyl, phenylacetaldehyde glycol acetal, phenylacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-benzyl, phenylacetaldehyde ethyleneglycol acetal, phenylacetaldehyde ethylene glycol acetal, 1,3-dioxolane,2-phenylmethyl, benzyldioxolan, 1, 2-benzyl
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 164.2
Procent renhet 94%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Benzyl-1,3-dioxolane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.