missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Benzyl(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)-1-(4-(benzyloxy)-3-nitrophenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzyl(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)-1-(4-(benzyloxy)-3-nitrophenyl)ethanone |
| CAS | 43229-66-9 |
| Molekylformel | C32H32N2O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C32H32N2O5/c1-24(19-25-13-16-29(38-2)17-14-25)33(21-26-9-5-3-6-10-26)22-31(35)28-15-18-32(30(20-28)34(36)37)39-23-27-11-7-4-8-12-27/h3-18,20,24H,19,21-23H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC(C)N(CC(=O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(c2)[N+](=O)[O-])Cc4ccccc4)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[benzyl-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]-1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.61 |
| Formel vikt | 524.2311 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?