missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Benzyl-2-thiopseudourea Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyl-2-thiopseudourea Hydrochloride |
| CAS | 538-28-3 |
| Molekylformel | C8H10N2S . HCl |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H |
| LEDER | Cl.NC(=N)SCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl carbamimidothioate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.7 |
| Formel vikt | 202.0331 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?