missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Benzyl-2-thiopseudourea Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30342070
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30342070 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30342070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB31516550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Benzyl-2-thiopseudourea Hydrochloride
CAS 538-28-3
Molekylformel C8H10N2S . HCl
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
LEDER Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
IUPAC-namn benzyl carbamimidothioate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 202.7
Formel vikt 202.0331
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.