Läs mer
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31446880
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31446880 10 g
31439888 100 g
31436382 1 g
31440047 25 g
31441936 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31446880 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11626710g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 87100-28-5
Molekylformel C13H19BO2
MDL-nummer MFCD05663841
Kvantitet 10 g
LEDER CC1(C)OB(CC2=CC=CC=C2)OC1(C)C
Molekylvikt (g/mol) 218.10
Procent renhet 97%