Läs mer
2-Benzyl-D-proline hydrochloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448507
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448507 1 g 1g
15458507 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52019.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1111130-04-1
Molekylformel C12H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 241.72
MDL-nummer MFCD06659152
InChI-nyckel SPHJFGQFCBZKRU-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride, s-alpha-benzylproline hcl, 2-benzyl-d-proline hydrochloride, 2s-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride, d-proline,2-phenylmethyl, s-2-benzyl-d-proline hydrochloride, s-alpha-benzyl-proline hydrochloride, 2-benzyl-d-proline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45026885
LEDER Cl.OC(=O)C1(CC2=CC=CC=C2)CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyl-D-proline hydrochloride
IUPAC-namn (2S)-2-bensylpyrrolidin-2-karboxylsyra;hydroklorid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.72
Optisk rotation +33° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.