Läs mer
2-Benzyl-L-proline hydrochloride, 95%
Produktkod. 15448607
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448607 250 mg 250mg
15438607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52080.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86116-84-9 | C12H15NO2 | 205.257 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86116-84-9
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.257
MDL-nummer MFCD16660381
InChI-nyckel LIHLFIASPODZOB-GFCCVEGCSA-N
Synonym 2-benzylproline, 2-benzyl-l-proline, r-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, l-proline, 2-phenylmethyl, r-2-benzyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-alpha-benzyl-l-proline-hcl, r-a-benzyl-prolinecl, 2r-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, r-a-benzyl proline?hcl, r-alpha-benzylproline hcl
PubChem CID 2761822
IUPAC-namn (2R)-2-bensylpyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(NC1)(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyl-L-proline hydrochloride
Smältpunkt 270°C to 272°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 241.72
Optisk rotation −33° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.