Läs mer
2-(Benzyl(methyl)amino)ethanol, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31031516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31031516 1 kg -
31023516 100 g -
31022132 10 g 10g
31030044 500 g -
31018636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31031516 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1435261000g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzyl(methyl)amino)ethanol
CAS 101-98-4
Molekylformel C10H15NO
MDL-nummer MFCD00002847
Kvantitet 1 kg
LEDER CN(CCO)CC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 165.23
Procent renhet 95%