Läs mer
2-Bensyl-N-Boc-L-prolin, 95 %
Produktkod. 15448747
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448747 250 mg 250mg
15438747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52184.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 706806-60-2 | C17H23NO4 | 305,374 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 706806-60-2
Molekylformel C17H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 305.374
MDL-nummer MFCD06795522
InChI-nyckel JUUNPRGYFCIXSM-QGZVFWFLSA-N
Synonym boc-r-alpha-benzyl-proline, r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-2-benzyl-1-boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, r-2-benzyl-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-, a-benzyl l-proline, 2-benzyl-n-boc-l-proline, boc-r-, a-benzyl-pro-oh, boc-r-alpha-benzyl-pro-oh, 2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl proline
PubChem CID 2761823
IUPAC-namn (2R)-2-bensyl-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Benzyl-N-Boc-L-proline
Smältpunkt 154 °C till 156 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 305.37
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.