Läs mer
2-Benzylacrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzylacrylic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,1,7H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 162.0681 |