Läs mer
2-(bensylamino)-1,3-tiazol-5-karboxylsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10561492
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10561492 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10466662 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10561492 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00042CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 342405-23-6
Molekylformel C11H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 234.27
MDL-nummer MFCD03086200
InChI-nyckel REVWBJBCAIBQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylamino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, maybridge3_004319, 2-benzylamino thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-phenylmethyl amino
PubChem CID 2779647
IUPAC-namn 2-(bensylamino)-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzylamino)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234.28
Procent renhet 95%