Läs mer
2-Benzylamino-2-metyl-1-propanol, TRC
Product Code. 30344466
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30344466 1 g
1 options
Product Code. 30344466 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2249491G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol
CAS 10250-27-8
Molekylformel C11 H17 N O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Propanol, 2-methyl-2-[(phenylmethyl)amino]-, 1-Propanol, 2-(benzylamino)-2-methyl- (7CI,8CI), 2-Methyl-2-[(phenylmethyl)amino]-1-propanol, (Benzyl)(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amine, 2-(Benzylamino)-2-methyl-1-propanol, 2-(Benzylamino)-2-methyl-propanol
InChI formel InChI=1S/C11H17NO/c1-11(2,9-13)12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13H,8-9H2,1-2H3
LEDER CC(C)(CO)NCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-(benzylamino)-2-metylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 179.26
Formel vikt 179.131