Läs mer
2-Benzylamino-2-metyl-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol |
| CAS | 10250-27-8 |
| Molekylformel | C11 H17 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Propanol, 2-methyl-2-[(phenylmethyl)amino]-, 1-Propanol, 2-(benzylamino)-2-methyl- (7CI,8CI), 2-Methyl-2-[(phenylmethyl)amino]-1-propanol, (Benzyl)(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amine, 2-(Benzylamino)-2-methyl-1-propanol, 2-(Benzylamino)-2-methyl-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-11(2,9-13)12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13H,8-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(CO)NCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-(benzylamino)-2-metylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.26 |
| Formel vikt | 179.131 |