Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Benzylamino-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11387149
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387149 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11387149 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H27372.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885952-25-0
Molekylformel C18H16BrN3O
Molekylvikt (g/mol) 370.25
MDL-nummer MFCD06798242
InChI-nyckel OWAQGZVVTHQXOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-4-benzyloxy-5-bromopyrimidin-2-amine, 2-benzylamino-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine, n-benzyl-4-benzyloxy-5-bromo-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,5-bromo-4-phenylmethoxy-n-phenylmethyl
PubChem CID 42553027
LEDER BrC1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)N=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzylamino-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn N-benzyl-5-bromo-4-phenylmethoxypyrimidin-2-amine
Formel vikt 370.25
Procent renhet 95%