Läs mer
2-Benzylaminopyridine, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzylaminopyridine |
| Smältpunkt | 93°C to 97°C |
| Kokpunkt | 182°C (12 mmHg) |
| Flampunkt | 153°C (307°F) |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 134309 |
| Formel vikt | 184.24 |
| Procent renhet | 98% |