missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Benzylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzylaniline |
| CAS | 28059-64-5 |
| Molekylformel | C13H13N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(Phenylmethyl)benzenamine, (2-Aminophenyl)phenylmethane, 2-Benzylbenzenamine, o-Aminodiphenylmethane, o-Benzylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-benzylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.25 |
| Formel vikt | 183.1048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?