Läs mer
2-Bensylbenzimidazolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30333534
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30333534 1 g
1 options
Produktkod. 30333534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1199051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzylbenzimidazole Hydrochloride
CAS 1212-48-2
Molekylformel C14H12N2 •HCl
Kvantitet 1 g
Synonym Dibasole, Dibazol Hydrochloride, Dibazole Hydrochloride, Bendazol Hydrochloride, 2-(Phenylmethyl)-1H-benzimidazole Monohydrochloride, Benzimidazole, 2-benzyl-, Monohydrochloride (8CI), 1H-Benzimidazole, 2-(phenylmethyl)-, Monohydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C14H12N2.ClH/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14;/h1-9H,10H2,(H,15,16);1H
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC2=NC3=CC=CC=C3N2.Cl
IUPAC-namn 2-benzyl-1H-benzimidazol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 208.263646