Läs mer
2-Benzylcyclohexanone, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 15244278 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15244278 5 g 5g
15234278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15244278 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451860050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 946-33-8
Molekylformel C13H16O
Molekylvikt (g/mol) 188.27
InChI-nyckel CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98945
IUPAC-namn 2-benzylcyclohexan-1-one
LEDER C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzylcyclohexanone
Densitet 1.0240g/mL, 1.024
Kokpunkt 103.0°C to 105.0°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel C6H5CH2C6H9O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
Formel vikt 188.27
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Benzylcyclohexan-1-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.