Läs mer
2-Benzylcyclopropane-1-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30332209
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30332209 10 mg
1 options
Produktkod. 30332209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB53598810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzylcyclopropane-1-carboxylic Acid
CAS 103986-55-6
Molekylformel C11H12O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-9(10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,12,13)
LEDER C1C(C1C(=O)O)CC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 2-benzylcyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Formel vikt 176.0837