Läs mer
2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, Mikromol™
Produktkod. 30052242
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052242 25 mg
1 options
Produktkod. 30052242 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0400.330025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenyl-pentanamide
CAS 125971-57-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenyl-pentanamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H19 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Methyl-3-oxo-N-phenyl-2-(phenylmethylene)pentanamide, 2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide
InChI formel InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)
LEDER CC(C)C(=O)C(=Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
Molekylvikt (g/mol) 293.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 293.1416 g/mol