Läs mer
2-(Benzylmethylamino)-3',4'-dihydroxyacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzylmethylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 271.1208 |
| Procent renhet | >95% |