Läs mer
2-Benzyloxy-1,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyloxy-1,3-propanediol |
| CAS | 14690-00-7 |
| Molekylformel | C10H14O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Phenylmethoxy)-1,3-propanediol, 2-O-Benzylglycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2 |
| LEDER | OCC(CO)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenylmethoxypropane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vikt | 182.0943 |