Läs mer
2-(bensyloxi)-1-etanaminhydroklorid,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10639724
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10639724 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10462813 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10639724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07103DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10578-75-3
Molekylformel C9H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 187.667
MDL-nummer MFCD06411550
InChI-nyckel AFQMWBUNDONXED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxyethylamine hydrochloride, aminoethylbenzyl ether hydrochloride, 2-phenylmethoxy-ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine, hcl, 2-benzyloxy ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy ethyl amine hydrochloride, ethanamine, 2-phenylmethoxy-, hydrochloride, 2-phenylmethoxy ethylamine, chloride
PubChem CID 2794786
IUPAC-namn 2-fenylmetoxietanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.67
Procent renhet 97%