Läs mer
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine |
| CAS | 38336-04-8 |
| Molekylformel | C9 H13 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,10H2 |
| LEDER | NCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-benzyloxyethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vikt | 151.0997 |