Läs mer
2-bensyloxi-2-metyl-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311919
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311919 1 g 1g
15443337 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26006.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 91968-71-7 | Molekylformel: C11H16O2 | Molekylvikt: 180,25 g/mol
2-Bensyloxi-2-metyl-1-propanol används som byggsten i organisk syntes.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2-Bensyloxi-2-metyl-1-propanol används som byggsten i organisk syntes.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91968-71-7
Molekylformel C11H16O2
Molekylvikt (g/mol) 180.25
MDL-nummer MFCD08459314
InChI-nyckel FRHJVAJQSPVSKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy-2-methylpropan-1-ol, 2-benzyloxy-2-methyl-1-propanol, 2-methyl-2-phenylmethoxy propan-1-ol
PubChem CID 42552903
IUPAC-namn 2-metyl-2-fenylmetoxipropan-1-ol
LEDER CC(C)(CO)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol
Kokpunkt 80 °C till 85 °C (0,1 mmHg)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 180.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.