Läs mer
[2-(Bensyloxi)-2-oxoetyl](4-fenylbutyl)fosfinsyra, Mikromol™
Produktkod. 30052075
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052075 25 mg
1 options
Produktkod. 30052075 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0645.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
[2-(Bensyloxi)-2-oxoetyl](4-fenylbutyl)fosfinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid
CAS 87460-09-1
Analyt- eller komponentnamn [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H23 O4 P
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C19H23O4P/c20-19(23-15-18-12-5-2-6-13-18)16-24(21,22)14-8-7-11-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-10,12-13H,7-8,11,14-16H2,(H,21,22)
LEDER OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-namn (2-bensyloxi-2-oxo-etyl)-(4-fenylbutyl)fosfinsyra
Molekylvikt (g/mol) 346.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 346,1334 g/mol