Läs mer
2-Benzyloxy-3-methoxy-6-nitrobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyloxy-3-methoxy-6-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 2426-61-1 |
| Molekylformel | C15H13NO5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(Benzyloxy)-3-methoxy-6-nitrobenzaldehyde, 3-Methoxy-6-nitro-2-(phenylmethoxy)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO5/c1-20-14-8-7-13(16(18)19)12(9-17)15(14)21-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(c(C=O)c1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-6-nitro-2-phenylmethoxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.27 |
| Formel vikt | 287.0794 |