missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Benzyloxy)-3-methoxy-Beta,6-dinitrostyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzyloxy)-3-methoxy-beta,6-dinitrostyrene |
| CAS | 2426-62-2 |
| Molekylformel | C16H14N2O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Methoxy-4-nitro-3-(2-nitroethenyl)-2-(phenylmethoxy)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15-8-7-14(18(21)22)13(9-10-17(19)20)16(15)24-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | COC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(/C=C\[N+]([O-])=O)=C1OCC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | (Z)-2-(benzyloxy)-1-methoxy-4-nitro-3-(2-nitrovinyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vikt | 330.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?