Läs mer
2-Benzyloxy-5-bromopyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7030032
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15453717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27561.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83664-33-9
Molekylformel C12H10BrNO
Molekylvikt (g/mol) 264.122
MDL-nummer MFCD09037462
InChI-nyckel LXKTVNFZAFTUNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-phenylmethoxy, 5-bromo-2-benzyloxypyridine, 2-benzyloxy-5-bromo-pyridine, 5-bromo-2-phenylmethoxy pyridine, pubchem22134, 5-bromo-2-benzylozypyridine, 6-benzyloxy-3-bromopyridine, acmc-1bm40
PubChem CID 11108191
IUPAC-namn 5-bromo-2-phenylmethoxypyridine
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=NC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxy-5-bromopyridine
Smältpunkt 45°C to 48°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 264.12
Procent renhet 95%