missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid-13C6 Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid-13C6 Benzyl Ester |
| CAS | 1329840-65-4 |
| Molekylformel | C1513C6H17NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzyl 2-(Benzyloxy)-5-nitrobenzoate-13C6, 5-Nitro-2-(phenylmethoxy)benzoic Acid-13C6 Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17NO5/c23-21(27-15-17-9-5-2-6-10-17)19-13-18(22(24)25)11-12-20(19)26-14-16-7-3-1-4-8-16/h1-13H,14-15H2/i11+1,12+1,13+1,18+1,19+1,20+1 |
| LEDER | [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCc2ccccc2)[13c]([13cH]1)C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | benzyl 5-nitro-2-phenylmethoxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.32 |
| Formel vikt | 369.1308 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?