missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1329485-44-0 |
| Molekylformel | C21H17NO5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzyl 2-(Benzyloxy)-5-nitrobenzoate, 5-Nitro-2-(phenylmethoxy)benzoic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17NO5/c23-21(27-15-17-9-5-2-6-10-17)19-13-18(22(24)25)11-12-20(19)26-14-16-7-3-1-4-8-16/h1-13H,14-15H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | benzyl 5-nitro-2-phenylmethoxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.36 |
| Formel vikt | 363.1107 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?