Läs mer
2-Bensyloxi-5-nitrobensenetiol (90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyloxy-5-nitrobenzenethiol |
| CAS | 887353-11-9 |
| Molekylformel | C13 H11 N O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Benzyloxy-5-Nitrobenzenethiol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO3S/c15-14(16)11-6-7-12(13(18)8-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,18H,9H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(S)c1 |
| IUPAC-namn | 5-nitro-2-fenylmetoxybenzenetiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.3 |
| Formel vikt | 261.046 |