Läs mer
2-(Benzyloxy)acetaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzyloxy)acetaldehyde |
| CAS | 60656-87-3 |
| Molekylformel | C9 H10 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetaldehyde, 2-(phenylmethoxy)-, Acetaldehyde, (benzyloxy)- (6CI), Acetaldehyde, (phenylmethoxy)- (9CI), 2-(Phenylmethoxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)ethanal, (Phenylmethoxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)ethanal, α-(Benzyloxy)acetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H,7-8H2 |
| LEDER | O=CCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenylmethoxyacetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vikt | 150.0681 |