Läs mer
2-(Benzyloxy)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzyloxy)acetamide |
| CAS | 5774-77-6 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,10,11) |
| LEDER | NC(=O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenylmethoxyacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.079 |