Läs mer
2-(Bensyloxi)bensaldehyd, TRC
Produktkod. 30330788
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30330788 5 g
1 options
Produktkod. 30330788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4110085G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzyloxy)benzaldehyde
CAS 5896-17-3
Molekylformel C14H12O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-[2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, (2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, (o-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)aceticacid, 2-(Carboxymethoxy)benzamide, NSC 65589, Salicylamide O-Acetic Acid, [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, o-Carboxyamidophenoxyacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H,11H2
LEDER O=Cc1ccccc1OCc2ccccc2
IUPAC-namn 2-fenylmetoxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Formel vikt 212.0837