Läs mer
2-Benzyloxy-benzoic Acid-13C3 Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyloxy-benzoic Acid-13C3 Benzyl Ester |
| CAS | 1330189-10-0 |
| Molekylformel | C1513C6H18O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzyl 2-Benzyloxybenzoate-13C3: o-(Benzyloxy)-benzoic Acid-13C3 Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O3/c22-21(24-16-18-11-5-2-6-12-18)19-13-7-8-14-20(19)23-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-14H,15-16H2/i7+1,8+1,13+1,14+1,19+1,20+1 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | benzyl 6-phenylmethoxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.32 |
| Formel vikt | 324.1457 |