Läs mer
2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 97%, Maybridge™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Linjär formel | C6H5CH2OC(O)NHCH(CO2H)CH2C6H4OH |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 315.32 |
| Procent renhet | 97% |