Läs mer
2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 97%, Maybridge™
Produktkod. 11316945
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316945 25 g 25g
10263612 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316945 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02038EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1164-16-5
Molekylformel C17H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 315.33
MDL-nummer MFCD00037180
InChI-nyckel MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Synonym z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
PubChem CID 712438
IUPAC-namn 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel C6H5CH2OC(O)NHCH(CO2H)CH2C6H4OH
Kvantitet 25 g
Formel vikt 315.32
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.