Läs mer
2-(Benzyloxy)phenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356451 5 g 5g
11954751 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179320050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6272-38-4
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.237
InChI-nyckel CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
PubChem CID 80459
IUPAC-namn 2-phenylmethoxyphenol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzyloxy)phenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35.0°C to 40.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5CH2OC6H4OH
Brytningsindex 1.5906
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Mass
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Benzyloxyphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.