Läs mer
2-(Bensyloxi)fenol, TRC
Produktkod. 30347392
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30347392 10 g
30338479 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30347392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28665510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzyloxy)phenol
CAS 6272-38-4
Molekylformel C13H12O2
Kvantitet 10 g
Synonym Benzyl o-Hydroxyphenyl Ether, NSC 37426, NSC 72669, o-(Benzyloxy)phenol
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
LEDER Oc1ccccc1OCc2ccccc2
IUPAC-namn 2-fenylmetoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Formel vikt 200.0837